Documenti
653195
Sigma-Aldrich
2-Bromo-4-methoxyphenylacetic acid
97%
About This Item
Formula condensata:
H3COC6H3(Br)CH2CO2H
Numero CAS:
Peso molecolare:
245.07
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
127-131 °C (lit.)
Stringa SMILE
COc1ccc(CC(O)=O)c(Br)c1
InChI
1S/C9H9BrO3/c1-13-7-3-2-6(4-9(11)12)8(10)5-7/h2-3,5H,4H2,1H3,(H,11,12)
XQELSBAAFMYSMG-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Skull and crossbonesEnvironment
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves