Documenti fondamentali
653012
Sigma-Aldrich
1-(2-Chloro-6-fluorobenzyl)piperazine
puriss., 98%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C11H14ClFN2
Numero CAS:
Peso molecolare:
228.69
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Grado
puriss.
Saggio
98%
Indice di rifrazione
n20/D 1.5470 (lit.)
n20/D 1.5470
Densità
1.202 g/mL at 25 °C (lit.)
1.2042 g/mL at 25 °C
Stringa SMILE
Fc1cccc(Cl)c1CN2CCNCC2
InChI
1S/C11H14ClFN2/c12-10-2-1-3-11(13)9(10)8-15-6-4-14-5-7-15/h1-3,14H,4-8H2
PBJVZHBDDDMHIT-UHFFFAOYSA-N
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
>230.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
> 110 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)