Documenti fondamentali
651923
Sigma-Aldrich
4-(Boc-piperazin-1-yl)-3-nitrobenzoic acid
97%
Sinonimo/i:
1-Boc-4-(4-carboxy-2-nitrophenyl)piperazine, 4-[(tert-Butoxycarbonyl)-piperazin-1-yl]-3-nitrobenzoic acid
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C16H21N3O6
Numero CAS:
Peso molecolare:
351.35
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
199-203 °C (dec.) (lit.)
Stringa SMILE
CC(C)(C)OC(=O)N1CCN(CC1)c2ccc(cc2[N+]([O-])=O)C(O)=O
InChI
1S/C16H21N3O6/c1-16(2,3)25-15(22)18-8-6-17(7-9-18)12-5-4-11(14(20)21)10-13(12)19(23)24/h4-5,10H,6-9H2,1-3H3,(H,20,21)
CYGRJUZYSXUAMM-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)