Key Documents
651222
Sigma-Aldrich
4-(3′-(Trifluoromethyl)phenoxymethyl)phenylboronic acid
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C14H12BF3O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
296.05
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
Forma fisica
solid
Stringa SMILE
OB(O)c1ccc(COc2cccc(c2)C(F)(F)F)cc1
InChI
1S/C14H12BF3O3/c16-14(17,18)11-2-1-3-13(8-11)21-9-10-4-6-12(7-5-10)15(19)20/h1-8,19-20H,9H2
IOZGRQTUNSRWBS-UHFFFAOYSA-N
Altre note
Contains varying amounts of anhydride
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 4
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)