Documenti fondamentali
651087
Sigma-Aldrich
3,6-Dibromo-2-fluorophenylboronic acid
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H4BBr2FO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
297.71
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
Stato
solid
Stringa SMILE
OB(O)c1c(Br)ccc(Br)c1F
InChI
1S/C6H4BBr2FO2/c8-3-1-2-4(9)6(10)5(3)7(11)12/h1-2,11-12H
KALJKPUYTUFGLI-UHFFFAOYSA-N
Altre note
Contains varying amounts of anhydride
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)