Documenti
651044
Sigma-Aldrich
4-(4′-Chlorobenzyloxy)phenylboronic acid
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C13H12BClO3
Numero CAS:
Peso molecolare:
262.50
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
Forma fisica
solid
Stringa SMILE
OB(O)c1ccc(OCc2ccc(Cl)cc2)cc1
InChI
1S/C13H12BClO3/c15-12-5-1-10(2-6-12)9-18-13-7-3-11(4-8-13)14(16)17/h1-8,16-17H,9H2
RONZDKNBNIRWIV-UHFFFAOYSA-N
Altre note
Contains varying amounts of anhydride
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 4
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3