Documenti
650900
Sigma-Aldrich
2-Bromo-1-(p-toluenesulfonyl)pyrrole
90%, technical grade
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C11H10BrNO2S
Numero CAS:
Peso molecolare:
300.17
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Grado
technical grade
Saggio
90%
Impurezze
≤11% 1-(p-tolylsulfonyl)pyrrole
Punto di fusione
102-105 °C (lit.)
Stringa SMILE
Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)n2cccc2Br