Key Documents
650811
Sigma-Aldrich
1-Boc-3-piperidone
97%
Sinonimo/i:
tert-Butyl 3-oxopiperidine-1-carboxylate
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H17NO3
Numero CAS:
Peso molecolare:
199.25
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
35-40 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CC(C)(C)OC(=O)N1CCCC(=O)C1
InChI
1S/C10H17NO3/c1-10(2,3)14-9(13)11-6-4-5-8(12)7-11/h4-7H2,1-3H3
RIFXIGDBUBXKEI-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
N-Boc-3-piperidinone is useful in stereocontrolled synthesis of chiral compounds.
Avvertenza
Handle under glove bag/N2.
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3