Documenti
650323
Sigma-Aldrich
2-Chloro-6-fluorobenzaldoxime
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H5ClFNO
Numero CAS:
Peso molecolare:
173.57
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Forma fisica
solid
Punto di fusione
129-133 °C (lit.)
Stringa SMILE
O\N=C\c1c(F)cccc1Cl
InChI
1S/C7H5ClFNO/c8-6-2-1-3-7(9)5(6)4-10-11/h1-4,11H/b10-4+
OBJHLLOVMKKXDI-ONNFQVAWSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 2