649791
Poly(3,4-ethylenedioxythiophene)-block-poly(ethylene glycol) solution
1 wt % dispersion in nitromethane, contains p-toluenesulfonate as dopant
Sinonimo/i:
Aedotron™ P-NM, PEDOT-block-PEG, PEDOT-b-PEG
About This Item
contiene
p-toluenesulfonate as dopant
Concentrazione
1 wt % dispersion in nitromethane
Funzione lavoro
4.19 eV
Conducibilità
10-4-10-3 S/cm
Densità
1.127 g/mL at 25 °C
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenza
Note legali
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Flam. Liq. 3 - Repr. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
95.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
35 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)