Documenti fondamentali
648817
Sigma-Aldrich
6-Methylpyridine-2-boronic acid N-phenyldiethanolamine ester
Sinonimo/i:
6-Methyl-2-pyridineboronic acid N-phenyldiethanolamine ester, 6-Methyl-2-pyridineboronic acid[2,2¢-(phenylimino)diethanol]ester
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C16H19BN2O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
282.15
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
Stringa SMILE
CC1=CC=CC(B(OCC2)OCCN2C3=CC=CC=C3)=N1
InChI
1S/C16H19BN2O2/c1-14-6-5-9-16(18-14)17-20-12-10-19(11-13-21-17)15-7-3-2-4-8-15/h2-9H,10-13H2,1H3
QSRALKLINGVTIE-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
May contain varying amounts of Isopropanol and N-phenyldiethanolamine as stabilizers.
Sostituito da
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)