Documenti fondamentali
648299
Sigma-Aldrich
PAMAM-tris(hydroxymethyl)amidomethane dendrimer, 1,12-diaminododecane core, generation 6 solution
10 wt. % in H2O
Sinonimo/i:
PAMAM-tris(hydroxymethyl)amidomethane dendrimer, 1,12-diaminododecane core, generation 6 solution
About This Item
Formula condensata:
[NH2(CH2)12NH2]:(G=6);dendri PAMAM[NHC(CH2OH)3]256
Peso molecolare:
73811.78
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12162002
Descrizione
tris(hydroxymethyl)amidomethane surface groups
Stato
solution
PM
generation 6
Caratteristiche
core type 1,12-diaminododecane core (12-carbon core)
Concentrazione
10 wt. % in H2O
N° gruppi superficiali
256
P. ebollizione
100 °C
Densità
1.00 g/mL at 25 °C
Temperatura di conservazione
−20°C
Caratteristiche e vantaggi
Contains 256 surface tris(hydroxymethyl)aminomethane groups.
Confezionamento
unit weight includes solvent
Note legali
Mfg. by Dendritic NanoTechnologies Inc. Licensed for research use only.
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)