Documenti fondamentali
647365
Sigma-Aldrich
2-Chloro-3-hydroxybenzaldehyde
97%
About This Item
Formula condensata:
ClC6H3(OH)CHO
Numero CAS:
Peso molecolare:
156.57
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
139-143 °C (lit.)
Gruppo funzionale
aldehyde
chloro
Stringa SMILE
[H]C(=O)c1cccc(O)c1Cl
InChI
1S/C7H5ClO2/c8-7-5(4-9)2-1-3-6(7)10/h1-4,10H
SEEAPLJEIJXFFU-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Christoph Staudinger et al.
The Analyst, 144(7), 2393-2402 (2019-02-26)
New aza-BODIPY pH indicators with spectral properties modulated solely by photoinduced electron transfer (PET) are presented. The pH sensitive hydroxyl group is located in the meta-position of a phenyl substituent with respect to the aza-BODIPY core, which eliminates the conjugation