Documenti fondamentali
647144
Sigma-Aldrich
1-Bromo-2,3-dimethoxynaphthalene
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C12H11BrO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
267.12
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
48-52 °C (lit.)
Gruppo funzionale
bromo
Stringa SMILE
COc1cc2ccccc2c(Br)c1OC
InChI
1S/C12H11BrO2/c1-14-10-7-8-5-3-4-6-9(8)11(13)12(10)15-2/h3-7H,1-2H3
XZZRGEPWNYCNGI-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
CorrosionEnvironment
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
>230.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
> 110 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)