Key Documents
646741
Sigma-Aldrich
Methyl 3-chlorobenzo[b]thiophene-2-carboxylate
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H7ClO2S
Numero CAS:
Peso molecolare:
226.68
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
80-84 °C (lit.)
Gruppo funzionale
chloro
ester
Stringa SMILE
COC(=O)c1sc2ccccc2c1Cl
InChI
1S/C10H7ClO2S/c1-13-10(12)9-8(11)6-4-2-3-5-7(6)14-9/h2-5H,1H3
VAPMGETZRJYSLW-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)