Documenti fondamentali
646482
Sigma-Aldrich
3-(4-Formylphenyl)benzoic acid
97%
Sinonimo/i:
4′-Formyl-[1,1′-biphenyl]-3-carboxylic acid, 4′-Formylbiphenyl-3-carboxylic acid
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C14H10O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
226.23
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
188-192 °C (lit.)
Stringa SMILE
OC(=O)c1cccc(c1)-c2ccc(C=O)cc2
InChI
1S/C14H10O3/c15-9-10-4-6-11(7-5-10)12-2-1-3-13(8-12)14(16)17/h1-9H,(H,16,17)
PLPKINAPTMTZJU-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)