Documenti
646342
Sigma-Aldrich
2-Fluoro-6-iodotoluene
97%
About This Item
Formula condensata:
FC6H3(I)CH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
236.03
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.5830 (lit.)
P. eboll.
117 °C/9 mmHg (lit.)
Densità
1.8080 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
Cc1c(F)cccc1I
InChI
1S/C7H6FI/c1-5-6(8)3-2-4-7(5)9/h2-4H,1H3
MSPXWJMFEVAKHQ-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Skull and crossbonesCorrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
183.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
84 °C - closed cup