Documenti fondamentali
645850
Sigma-Aldrich
3-Bromo-2-(3′-methoxybenzyloxy)phenylboronic acid
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C14H14BBrO4
Numero CAS:
Peso molecolare:
336.97
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
Forma fisica
solid
Punto di fusione
86-91 °C (lit.)
Stringa SMILE
COc1cccc(COc2c(Br)cccc2B(O)O)c1
InChI
1S/C14H14BBrO4/c1-19-11-5-2-4-10(8-11)9-20-14-12(15(17)18)6-3-7-13(14)16/h2-8,17-18H,9H2,1H3
JNPYQBOHAURAQI-UHFFFAOYSA-N
Altre note
Contains varying amounts of anhydride
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)