Key Documents
645311
Sigma-Aldrich
3-Bromo-5-methylphenylboronic acid
About This Item
Formula condensata:
Br(CH3)C6H3BO2H2
Numero CAS:
Peso molecolare:
214.85
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
Forma fisica
solid
Punto di fusione
278-283 °C (lit.)
Stringa SMILE
Cc1cc(Br)cc(c1)B(O)O
InChI
1S/C7H8BBrO2/c1-5-2-6(8(10)11)4-7(9)3-5/h2-4,10-11H,1H3
KKEPYOBFWSGWLQ-UHFFFAOYSA-N
Altre note
Contains varying amounts of anhydride
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)