Documenti fondamentali
645044
Sigma-Aldrich
5-(4-Methylphenyl)isoxazole-3-carboxaldehyde
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C11H9NO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
187.19
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
69-73 °C (lit.)
Stringa SMILE
Cc1ccc(cc1)-c2cc(C=O)no2
InChI
1S/C11H9NO2/c1-8-2-4-9(5-3-8)11-6-10(7-13)12-14-11/h2-7H,1H3
MYACDOUALUEBHR-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)