Documenti fondamentali
644846
Sigma-Aldrich
3-Cyclopropylpyrazole-4-carboxylic acid
96%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H8N2O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
152.15
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
96%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
264-268 °C (dec.) (lit.)
Gruppo funzionale
carboxylic acid
Stringa SMILE
OC(=O)c1c[nH]nc1C2CC2
InChI
1S/C7H8N2O2/c10-7(11)5-3-8-9-6(5)4-1-2-4/h3-4H,1-2H2,(H,8,9)(H,10,11)
BDRDAUXEHDELHS-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Skull and crossbones
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)