644641
5-(4-Fluorophenyl)isoxazole-3-methanol
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H8FNO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
193.17
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
79-84 °C (lit.)
Gruppo funzionale
fluoro
hydroxyl
Stringa SMILE
OCc1cc(on1)-c2ccc(F)cc2
InChI
1S/C10H8FNO2/c11-8-3-1-7(2-4-8)10-5-9(6-13)12-14-10/h1-5,13H,6H2
PALZYEIQXXRYMW-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)