Documenti
643998
Sigma-Aldrich
3-(4-Hydroxyphenyl)benzonitrile
97%
Sinonimo/i:
4′-Hydroxy-[1,1′−biphenyl]-3-carbonitrile, 4′-Hydroxybiphenyl-3-carbonitrile
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C13H9NO
Numero CAS:
Peso molecolare:
195.22
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
164-168 °C (lit.)
Stringa SMILE
Oc1ccc(cc1)-c2cccc(c2)C#N
InChI
1S/C13H9NO/c14-9-10-2-1-3-12(8-10)11-4-6-13(15)7-5-11/h1-8,15H
DTNKYIRPORWHHR-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2