Documenti
643483
Sigma-Aldrich
2-Acetylamino-3-bromo-5-methylpyridine
97%
Sinonimo/i:
N-(3-Bromo-5-methyl-2-pyridinyl)acetylamide
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H9BrN2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
229.07
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
97-99 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC(=O)Nc1ncc(C)cc1Br
InChI
1S/C8H9BrN2O/c1-5-3-7(9)8(10-4-5)11-6(2)12/h3-4H,1-2H3,(H,10,11,12)
BJABQGWWODTQNB-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves