Documenti fondamentali
643475
Sigma-Aldrich
2-Acetylamino-5-bromo-6-methylpyridine
97%
Sinonimo/i:
N-(5-Bromo-6-methyl-2-pyridinyl)acetylamide
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H9BrN2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
229.07
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
97%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
154-158 °C (lit.)
Gruppo funzionale
amide
bromo
Stringa SMILE
CC(=O)Nc1ccc(Br)c(C)n1
InChI
1S/C8H9BrN2O/c1-5-7(9)3-4-8(10-5)11-6(2)12/h3-4H,1-2H3,(H,10,11,12)
LDBWQGWJCPCZIN-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)