Documenti
642908
Sigma-Aldrich
2-Methoxy-5-methylbenzonitrile
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C9H9NO
Numero CAS:
Peso molecolare:
147.17
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Forma fisica
solid
Indice di rifrazione
n20/D 1.5430 (lit.)
P. eboll.
160 °C/15 mmHg (lit.)
Densità
1.063 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
COc1ccc(C)cc1C#N
InChI
1S/C9H9NO/c1-7-3-4-9(11-2)8(5-7)6-10/h3-5H,1-2H3
MYOASWSDRGHGLN-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
>230.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
> 110 °C
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves