Documenti fondamentali
642703
Sigma-Aldrich
2-(2-Chlorophenyl)benzimidazole
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C13H9ClN2
Numero CAS:
Peso molecolare:
228.68
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
Punto di fusione
234-238 °C (lit.)
Stringa SMILE
Clc1ccccc1-c2nc3ccccc3[nH]2
InChI
1S/C13H9ClN2/c14-10-6-2-1-5-9(10)13-15-11-7-3-4-8-12(11)16-13/h1-8H,(H,15,16)
OILIYWFQRJOPAI-UHFFFAOYSA-N
Sostituito da
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Maojiang Song et al.
Spectrochimica acta. Part A, Molecular and biomolecular spectroscopy, 196, 49-57 (2018-02-13)
Due to wide variety of biological and pharmacological activities of benzimidazole derivatives, the differences between 2-(2-Chlorophenyl)benzimidazole and 2-(4-Chlorophenyl) benzimidazole were researched by employing terahertz time-domain spectroscopy and density functional theory systematically. Although the only difference between their molecular configurations is