Documenti
642630
Sigma-Aldrich
4-(3-Aminophenyl)-2-methylthiazole
97%
Sinonimo/i:
2-Methyl-4-(3-aminophenyl)thiazole
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H10N2S
Numero CAS:
Peso molecolare:
190.26
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
102-106 °C (lit.)
Stringa SMILE
Cc1nc(cs1)-c2cccc(N)c2
InChI
1S/C10H10N2S/c1-7-12-10(6-13-7)8-3-2-4-9(11)5-8/h2-6H,11H2,1H3
CPHZPWZSSBCSAH-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves