Key Documents
642258
Sigma-Aldrich
6-Methoxy-3-pyridinecarbonitrile
97%
Sinonimo/i:
2-Methoxy-5-pyridinecarbonitrile
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H6N2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
134.14
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
93-97 °C (lit.)
Stringa SMILE
COc1ccc(cn1)C#N
InChI
1S/C7H6N2O/c1-10-7-3-2-6(4-8)5-9-7/h2-3,5H,1H3
DFPYAQAFVHRSAG-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Skull and crossbonesCorrosion
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)