Key Documents
642002
Sigma-Aldrich
(3S,5R,8aS)-(+)-Hexahydro-3-phenyl-5H-oxazolo[3,2-a]pyridine-5-carbonitrile
97%
Sinonimo/i:
(+)-2-Cyano-6-phenyloxazolopiperidine, [3S-(3α,5β,8aβ)]-Hexahydro-3-phenyl-5H-oxazolo[3,2-a]pyridine-5-carbonitrile
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C14H16N2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
228.29
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352005
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
79-83 °C (lit.)
Stringa SMILE
[H][C@]12CCC[C@H](C#N)N1[C@H](CO2)c3ccccc3
InChI
1S/C14H16N2O/c15-9-12-7-4-8-14-16(12)13(10-17-14)11-5-2-1-3-6-11/h1-3,5-6,12-14H,4,7-8,10H2/t12-,13-,14+/m1/s1
GQHMNZGZXHZLEN-MCIONIFRSA-N
Applicazioni
(3S,5R,8aS)-(+)-Hexahydro-3-phenyl-5H-oxazolo[3,2-a]pyridine-5-carbonitrile can be used as a starting material:
  • To prepare spirocyclic aminochroman derivatives as possible 5-HT1A agonists.
  • In the asymmetric synthesis of aza-analogs of podophyllotoxin as potent antitumor agents.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Enantioselective synthesis of spirocyclic aminochroman derivatives according to the CN (R, S) strategy
Pave G, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 68(4), 1401-1408 (2003)
Asymmetric synthesis XXVIII: Hydroxylated benzoquinolizidine analogues of podophyllotoxin via the (CN (R, S) method.
Lienard P, et al.
Tetrahedron, 49(19), 3995-4006 (1993)