Documenti fondamentali
641790
Sigma-Aldrich
Violanthrone-79
Sinonimo/i:
16,17-Bis(octyloxy)anthra[9,1,2-cde-]benzo[rst]pentaphene-5,10-dione
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C50H48O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
712.91
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
Punto di fusione
193-196 °C (lit.)
λmax
633 nm in toluene
Stringa SMILE
CCCCCCCCOc1cc2-c3ccccc3C(=O)c4ccc5c6ccc7C(=O)c8ccccc8-c9cc(OCCCCCCCC)c(c1c5c24)c6c79
Applicazioni
An n-channel organic semiconductor.
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Newman, C.R., et al.
Chemistry of Materials, 16, 4436-4436 (2004)
Jenée D Cyran et al.
The Journal of chemical physics, 142(21), 212435-212435 (2015-06-08)
Two-dimensional infrared (2D IR) spectroscopy was used to characterize the structure of a self-assembled polycyclic aromatic hydrocarbon (PAH), violanthrone-79. A local mode basis was constructed using spectroscopic and computational results of anthrone and monomer violanthrone-79. The vibrational modes in the