Key Documents
641553
Sigma-Aldrich
trans-3-Chloro-4,5-dimethoxy-β-nitrostyrene
97%
Sinonimo/i:
1,2-Dimethoxy-3-chloro-5-(2-nitrovinyl)benzene, 2-(3-Chloro-4,5-dimethoxyphenyl)nitroethene
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H10ClNO4
Numero CAS:
Peso molecolare:
243.64
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
163-167 °C (lit.)
Gruppo funzionale
amine
chloro
nitro
Stringa SMILE
[H]\C(=C(\[H])[N+]([O-])=O)c1cc(Cl)c(OC)c(OC)c1
InChI
1S/C10H10ClNO4/c1-15-9-6-7(3-4-12(13)14)5-8(11)10(9)16-2/h3-6H,1-2H3/b4-3+
AYULBTLOYLJHSB-ONEGZZNKSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)