Documenti fondamentali
640654
Sigma-Aldrich
3-(2-Aminobenzoyl)acrylic acid
Sinonimo/i:
3-(o-Aminobenzoyl)acrylic acid, 4-(2-Aminophenyl)-4-oxo-2-butenoic acid
About This Item
Formula condensata:
H2NC6H4COCH=CHCO2H
Numero CAS:
Peso molecolare:
191.18
Codice UNSPSC:
12352103
Confezionamento
Packaged in glass bottles
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)