Documenti fondamentali
639540
Sigma-Aldrich
3-Chloro-4-(3′-chlorobenzyloxy)phenylboronic acid
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C13H11BCl2O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
296.94
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
Forma fisica
solid
Punto di fusione
180-185 °C (lit.)
Stringa SMILE
OB(O)c1ccc(OCc2cccc(Cl)c2)c(Cl)c1
InChI
1S/C13H11BCl2O3/c15-11-3-1-2-9(6-11)8-19-13-5-4-10(14(17)18)7-12(13)16/h1-7,17-18H,8H2
HGXKMYLFVPMNFR-UHFFFAOYSA-N
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 4
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)