Documenti fondamentali
639524
Sigma-Aldrich
4-(3-Bromobenzyloxy)-3-chlorophenylboronic acid
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C13H11BBrClO3
Numero CAS:
Peso molecolare:
341.39
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
Forma fisica
solid
Stringa SMILE
OB(O)c1ccc(OCc2cccc(Br)c2)c(Cl)c1
InChI
1S/C13H11BBrClO3/c15-11-3-1-2-9(6-11)8-19-13-5-4-10(14(17)18)7-12(13)16/h1-7,17-18H,8H2
HKBRUUCYKMOURT-UHFFFAOYSA-N
Altre note
Contians varying amounts of anhydride
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 4
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)