Key Documents
639362
Sigma-Aldrich
2-(Ethylhexyl)lithium solution
30-35 wt. % in heptane
About This Item
Formula condensata:
LiCH2CH(CH2CH3)(CH2)3CH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
120.16
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
Concentrazione
30-35 wt. % in heptane
Densità
0.730 g/mL at 25 °C
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[Li]CC(CC)CCCC
InChI
1S/C8H17.Li/c1-4-6-7-8(3)5-2;/h8H,3-7H2,1-2H3;
VKMNMYVWVWHTLX-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Pyr. Liq. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3 - Water-react 1
Organi bersaglio
Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
24.8 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
-4 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)