Documenti
638781
Sigma-Aldrich
5-Chloro-6-methoxy-1-indanone
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H9ClO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
196.63
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Forma fisica
solid
Stringa SMILE
COc1cc2C(=O)CCc2cc1Cl
InChI
1S/C10H9ClO2/c1-13-10-5-7-6(4-8(10)11)2-3-9(7)12/h4-5H,2-3H2,1H3
XIUZEIYKEBEXIB-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Reactant for:
  • Preparation of azaheterocycles via a palladium(II)-catalyzed ring-expansion reaction
  • Preparation of phenyldihydroindene hydroxy derivatives as dopamine receptor ligands
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves