Documenti
638668
Sigma-Aldrich
α-Bromo-4-fluorophenylacetic acid
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H6BrFO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
233.03
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
96-100 °C
Stringa SMILE
OC(=O)C(Br)c1ccc(F)cc1
InChI
1S/C8H6BrFO2/c9-7(8(11)12)5-1-3-6(10)4-2-5/h1-4,7H,(H,11,12)
ATILMAUMZRFROS-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges