Key Documents
638528
Sigma-Aldrich
1,6-Dibromo-2-hydroxynaphthalene-3-carboxylic acid
97%
About This Item
Formula condensata:
(Br)2C10H4(OH)CO2H
Numero CAS:
Peso molecolare:
345.97
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
97%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
251-255 °C (lit.)
Stringa SMILE
OC(=O)c1cc2cc(Br)ccc2c(Br)c1O
InChI
1S/C11H6Br2O3/c12-6-1-2-7-5(3-6)4-8(11(15)16)10(14)9(7)13/h1-4,14H,(H,15,16)
WNMKUIQCIRAXBN-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3