Documenti fondamentali
637629
Sigma-Aldrich
3,5-Dimethoxyphenylmagnesium chloride
1.0 M in THF
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H9ClMgO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
196.91
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Grignard Reaction
Concentrazione
1.0 M in THF
Densità
1.022 g/mL at 25 °C
Stringa SMILE
COc1cc(OC)cc([Mg]Cl)c1
InChI
1S/C8H9O2.ClH.Mg/c1-9-7-4-3-5-8(6-7)10-2;;/h4-6H,1-2H3;1H;/q;;+1/p-1
SLRNRDSSVOUEBP-UHFFFAOYSA-M
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
5.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-15 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)