Documenti fondamentali
637181
Sigma-Aldrich
4-(tert-Butyldimethylsiloxy)phenol
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C12H20O2Si
Numero CAS:
Peso molecolare:
224.37
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
97%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
60-64 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC(C)(C)[Si](C)(C)Oc1ccc(O)cc1
InChI
1S/C12H20O2Si/c1-12(2,3)15(4,5)14-11-8-6-10(13)7-9-11/h6-9,13H,1-5H3
KZTVHIZALLBXMO-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Dam. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)