Documenti fondamentali
636738
Sigma-Aldrich
1,4-Bis(2-ethylhexyl)benzene
96%
About This Item
Formula condensata:
C6H4[CH2CH(C2H5)(CH2)3CH3]2
Numero CAS:
Peso molecolare:
302.54
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
96%
Indice di rifrazione
n20/D 1.4853 (lit.)
P. ebollizione
190 °C/0.4 mmHg (lit.)
Densità
0.851 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCCCC(CC)Cc1ccc(CC(CC)CCCC)cc1
InChI
1S/C22H38/c1-5-9-11-19(7-3)17-21-13-15-22(16-14-21)18-20(8-4)12-10-6-2/h13-16,19-20H,5-12,17-18H2,1-4H3
KGDLKOAYUABDIH-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
>230.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
> 110 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Maurus Biedermann et al.
Journal of chromatography. A, 1521, 140-149 (2017-09-25)
On-line coupled high performance liquid chromatography-gas chromatography-flame ionization detection (HPLC-GC-FID) is the most widely used method for the analysis of mineral oil hydrocarbons in food, food contact materials, tissues and cosmetics. With comprehensive two-dimensional gas chromatography (GCxGC), a tool became
Maurus Biedermann et al.
Journal of chromatography. A, 1624, 461236-461236 (2020-06-17)
On-line coupled high performance liquid chromatography-gas chromatography-flame ionization detection (HPLC-GC-FID) used for determining mineral oil aromatic hydrocarbons (MOAH) in foods, particularly in certain oils and fats, may be disturbed by interfering olefins present as natural food components or resulting from