Documenti fondamentali
636606
Sigma-Aldrich
3-Bromo-4′-fluorodiphenyl ether
97%
About This Item
Formula condensata:
BrC6H4OC6H4F
Numero CAS:
Peso molecolare:
267.09
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.5869
P. eboll.
220 °C/25 mmHg (lit.)
Punto di fusione
33-37 °C
Stringa SMILE
Fc1ccc(Oc2cccc(Br)c2)cc1
InChI
1S/C12H8BrFO/c13-9-2-1-3-12(8-9)15-11-6-4-10(14)5-7-11/h1-8H
ADGMRCLDJLCOKF-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)