Documenti fondamentali
635170
Sigma-Aldrich
JandaJel-4-methylaminopyridine
50-100 mesh, extent of labeling: 1.5 mmol/g N loading, 1 % cross-linked
About This Item
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
Crosslinking
1 % cross-linked
Grado di funzionalizzazione
1.5 mmol/g N loading
Dimensione particelle
50-100 mesh
Stringa SMILE
CNc1ccncc1
InChI
1S/C6H8N2/c1-7-6-2-4-8-5-3-6/h2-5H,1H3,(H,7,8)
LSCYTCMNCWMCQE-UHFFFAOYSA-N
Note legali
JandaJel is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)