Documenti
635146
Sigma-Aldrich
4-Fluoro-3-(trifluoromethyl)phenylacetic acid
97%
About This Item
Formula condensata:
FC6H3(CF3)CH2CO2H
Numero CAS:
Peso molecolare:
222.14
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
51-55 °C (lit.)
Stringa SMILE
OC(=O)Cc1ccc(F)c(c1)C(F)(F)F
InChI
1S/C9H6F4O2/c10-7-2-1-5(4-8(14)15)3-6(7)9(11,12)13/h1-3H,4H2,(H,14,15)
MGQPQAYFSXCYPW-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
>230.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
> 110 °C - closed cup