Key Documents
635111
Sigma-Aldrich
Strontium lanthanum aluminate
single crystal substrate, <110>, ≥99.9% trace metals basis
Sinonimo/i:
Strontium lanthanum aluminum oxide
About This Item
Formula condensata:
SrLaAlO4
Numero CAS:
Peso molecolare:
317.50
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352300
ID PubChem:
Descrizione
single side polished
Saggio
≥99.9% trace metals basis
Costante dielettrica
16.8
Misura
10 mm × 10 mm × 0.5 mm
Punto di fusione
1650 °C (lit.)
Densità
5.92 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
O1[Sr]O[La]2O[Al]1O2
InChI
1S/Al.La.4O.Sr
QOBCMFRTIKRXKY-UHFFFAOYSA-N
Caratteristiche e vantaggi
Excellent substrate for high temperature superconductor thin films.
Stato fisico
tetragonal (a = 3.756 Å, c = 12.63 Å)
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3