635049
Titanium(IV) oxide, rutile
<100>, (single crystal substrate), ≥99.9% trace metals basis, L × W × thickness 10 mm × 10 mm × 0.5 mm
Sinonimo/i:
Titanium dioxide
About This Item
Grado
optical grade
Saggio
≥99.9% trace metals basis
Forma fisica
(single crystal substrate)
(single side polished)
Durezza
7 mohs
Lungh. × largh. × spess.
10 mm × 10 mm × 0.5 mm
Trasmittanza
0.5-4.5 μm
Punto di fusione
1840 °C
Densità
4.17 g/mL at 25 °C (lit.)
4.26 g/mL at 25 °C
Caratteristiche del semiconduttore
<100>
Stringa SMILE
O=[Ti]=O
InChI
1S/2O.Ti
GWEVSGVZZGPLCZ-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Caratteristiche e vantaggi
Proprietà fisiche
Stato fisico
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
nwg
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
Articoli
Spintronics offer breakthroughs over conventional memory/logic devices with lower power, leakage, saturation, and complexity.
Hybrid organic-inorganic sol-gel materials containing silica were first called “ORMOSILs” in 1984.
Nanomaterials are considered a route to the innovations required for large-scale implementation of renewable energy technologies in society to make our life sustainable.