633976
Nickel chromium oxide
nanopowder, <50 nm particle size (BET), 99.6% trace metals basis
Sinonimo/i:
Nickel chromite
About This Item
Saggio
99.6% trace metals basis
Forma fisica
nanopowder
Dimensione particelle
<25 nm (XRD)
<50 nm (BET)
Stringa SMILE
[Ni++].[O-][Cr]=O.[O-][Cr]=O
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves