Documenti fondamentali
633410
Sigma-Aldrich
3-Chloropyridine-4-carboxylic acid
97%
Sinonimo/i:
3-Chloro-4-pyridinecarboxylic acid, 3-Chloroisonicotinic acid
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H4ClNO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
157.55
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
227-231 °C (dec.) (lit.)
Stringa SMILE
OC(=O)c1ccncc1Cl
InChI
1S/C6H4ClNO2/c7-5-3-8-2-1-4(5)6(9)10/h1-3H,(H,9,10)
MYAZXWFEMDJTFE-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)