Documenti fondamentali
631221
Sigma-Aldrich
5-(3,4-Dichlorophenyl)-2-furonitrile
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C11H5Cl2NO
Numero CAS:
Peso molecolare:
238.07
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
155-159 °C (lit.)
Stringa SMILE
Clc1ccc(cc1Cl)-c2ccc(o2)C#N
InChI
1S/C11H5Cl2NO/c12-9-3-1-7(5-10(9)13)11-4-2-8(6-14)15-11/h1-5H
LLXJJYJKCUDNAV-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)